Learn More
TBS, solución salina tamponada con Tris, solución 10X, pH 7,4, biología molecular, Fisher BioReagents™
Descripción
TBS, solución salina tamponada Tris, solución 10X, pH 7,4, biología molecular
- Ahorre tiempo y simplifique el paso de preparación del tampón mediante el uso de la solución de tampón 10X TBS concentrada de Fisher BioReagents. Solo diluya lo que necesite.
- La solución 10X contiene 1,37 M de NaCl, 0,027 M de KCl y 0,25 M de tris
- Para preparar una solución de 1X, mezcle un volumen de solución 10X TBS de Fisher BioReagents con 9 volúmenes de agua ultrapura, como BP2819
- Filtrado y esterilizado en autoclave. Tampón TBS madre listo para usar
- Se ha analizado para comprobar la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
- El tampón TBS se utiliza a menudo en técnicas de inmunodetección, como los protocolos Western blotting
- Para uso exclusivo en investigación en el laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Solución salina tamponada con Tris |
| Nombre de nota | Solución 10X |
| CAS | 7447-40-7, 7647-01-0, 7647-14-5, 77-86-1, 7732-18-5 |
| Punto de ebullición | 100 °C |
| Color | Incolora |
| pH | 7.5 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 100 ml |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Notas de grado de pureza | Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa |
| Mostrar más |