missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TBS, solución salina tamponada con Tris, solución 1X, pH 7,4, biología molecular, Fisher BioReagents

Código de producto. 10052594
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de polietileno Nalgene
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10052594 100 mL Frasco de polietileno 100 ml
10467583 1 L Frasco de polietileno Nalgene 1 LT
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10052594

Marca: Fisher BioReagents BP2472100

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Tris Buffered Saline (TBS) is used in biochemical and molecular biology applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tris Buffered Saline
Nombre de nota 1X Solution, pH 7.4
CAS 7647-14-5, 7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5, 77-86-1
Punto de ebullición 100°C
Color Incolora
pH 7.5
Forma física Liquid
Cantidad 100 mL
ADNasa Sin ADNasa
Envase Frasco de polietileno
Proteasa Protease free
Sinónimo TBS
Grado Biología molecular
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.