Learn More
TBS with Tween™ (TBST), 20X Solution, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 litros
Descripción
Se utiliza en protocolos de Western blot.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TBS con Tween™ (TBST) |
| Concentración | 20X |
| Forma física | Solución |
| Cantidad | 5 l |