Learn More
Cole-Parmer™ Controlador de temperatura TC-9D
El controlador de temperatura Techne™ TC-9D controla con precisión la temperatura de los baños de arena fluidizados grandes hasta 600 °C
Marca: Cole-Parmer™ 01184-55
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Beschreibung
- Calentamiento rápido y control preciso de la temperatura a 600 °C
- Adecuado para usar con baños de arena grandes SBL-2D
- Alternativa más segura en comparación con los baños de aceite y sal de alta temperatura
- El controlador integra un caudalímetro de aire y un control de temperatura por PID con programación de punto de ajuste doble para mejorar la precisión
- Incluye un termopar de tipo K de cromel/alumel que encaja en el termopozo del baño y 3,05 m (10 pies) de tubos de 0,95 cm (3/8 de pulgada) para el control del flujo de aire
- Estabilidad de la temperatura: 0,2 °C
- Ajustes de temperatura: 1 °C/°F
Spezifikation
1112 °F | |
600 °C | |
Sensor de temperatura de termopar de tipo K | |
Controlador de temperatura | |
Control de temperatura de baños de arena grandes |
Termopar de tipo K cromel/alumel, 3,05 m (10 pies) de tubos de 0,95 cm (3/8 pulgadas) para el control del flujo de aire | |
TC-9D | |
Digital | |
0,2 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur