Learn More
Tocris Bioscience™ TC-I 2000
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001989
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 30001989
Marca: Tocris Bioscience™ 4632/50
TRPM8 blocker
TRPM8 channel blocker. Inhibits icilin -induced TRPM8 channel activation in rTRPM8-expressing CHO cells (IC50 = 53 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1159996-20-9
Fórmula molecular C23H18F4N2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TC-I 2000
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.4
Forma física Solid
Color Blanco
Pureza >99%
Peso molecular 414.404