Learn More
TC-S 7005, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30002030
10 mg
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Potent and selective PLK2 inhibitor
Potent and selective polo-like kinase 2 (PLK2) inhibitor (IC50 = 4 nM). Shows selectivity for PLK2 over PLK3 and PLK1 (IC50 values are 24 and 214 nM respectively). Induces mitotic arrest and cell death in HCT 116 colorectal cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TC-S 7005
CAS 1082739-92-1
Color Crema
Fórmula molecular C21H17N3O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2-amino-isoxazolopyridine, 9, 3-1,3-benzodioxol-5-yl-n-1s-1-phenylethyl-isoxazolo 5,4-c pyridin-5-amine, 3-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-n-1s-1-phenylethyl pyrido 4,3-d 1,2 oxazol-5-amine
Clave InChI DAAGOCSHXCDWDY-ZDUSSCGKSA-N
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)NC2=NC=C3C(=C2)C(=NO3)C4=CC5=C(C=C4)OCO5
Nombre IUPAC 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-[(1S)-1-phenylethyl]-[1,2]oxazolo[5,4-c]pyridin-5-amine
Peso molecular (g/mol) 359.385
PubChem CID 24971422
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.38
Porcentaje de pureza >98%
Forma física Solid
Título del producto
TC-S 7005, Tocris Bioscience™ >