Learn More
Thermo Scientific™ Medio TCBS de cólera
Descripción
Aísle selectivamente especies patógenas de vibriones con el medio para cólera TCBS (tiosulfato citrato bilis sacarosa) Thermo Scientific™ Oxoid™. Se ha demostrado que el medio es la fórmula más satisfactoria y reproducible, independientemente de la composición compleja1. A diferencia del agar de telurito de lauril sulfato, no requiere más aditivos ni adiciones asépticas de sangre. También posee características de crecimiento superiores para especies de vibriones en comparación con los medios teluritos. Al inhibir los que no son vibriones, favorece una rápida proliferación de vibriones patógenos después de incubarse toda la noche a 35 °C.
Use el medio TCBS de cólera para aislar de forma selectiva vibriones patógenos.
- Genera resultados reproducibles.
- No se necesitan aditivos ni adiciones asépticas de sangre.
- Favorece una rápida proliferación de vibriones patógenos.
- Comodidad de los medios preparados listos para su uso.
El medio TCBS se ajusta a la formulación de Kobayashi et al.., excepto en que contiene bilis de buey especialmente procesada, libre de los defectos detectados por Nakanishi y Kobayashi2.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 10 °C |
| Descripción | Medio TCBS de cólera |
| Formato | Monoplaca de 90 mm |
| Origen de fabricación | Reino Unido |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 19 g ± 2,0 g |
| Tipo de empaquetado | Placas de 10 x 90 mm envasadas con película |
| Cantidad | 10/paq. |