Learn More
MP Biomedicals™ Sustituto de suero definido TCH™, concentrado 50X
Para cultivo a largo plazo de células
Marca: MP Biomedicals™ 092020026
255.78 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
- TCH™ es un sustituto de suero fortificado y multiusos para el cultivo a largo plazo de células en suspensión y dependientes de anclaje humano.
- Un sustituto universal de suero que es compatible con células humanas y de mamíferos; completamente libre de virus, micoplasma y otros agentes infecciosos; sin factores de crecimiento, hormonas esteroideas, proteínas extrañas o rojo fenólico; origen de proteínas - humano; registrado en el archivo principal sobre fármacos de la FDA.
- El sustituto de suero definido THC™ es altamente eficaz en la producción de productos biológicos, así como en el cultivo de otras células de mamíferos.
- Este sustituto de suero es eficaz en situaciones de investigación como el estudio de los efectos de los factores de crecimiento o en la fabricación de productos derivados celulares.
Especificaciones
Transparente, rosa | |
Solución | |
20 mL | |
Suministrado como concentrado 50× | |
Desde 6,8 hasta 7,2 |
Almacenar a +4°C. | |
Sustitutivo del suero | |
Estéril | |
Altamente eficaz en la producción de productos biológicos, así como en el cultivo de otras células de mamíferos. |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.