Learn More
Scotsman™ Máquina y dispensador de cubitos hielo TDS 180 AS
Código de producto. 11734788
Click to view available options
Capacidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11734788
Marca: Scotsman™ TCS180AS
La máquina de cubitos de hielo TDS 180 AS dispensa fácilmente hielo y agua.
La máquina de cubitos de hielo TDS 180 AS también dispensa hielo y agua.
  • Permita a los clientes enfriar sus bebidas a su gusto, evitando cualquier posible peligro sanitario
  • Los trocitos de hielo transparentes y puros caen directamente en el vaso del consumidor, sin manipulación
  • Referencia industrial en el sector de los dispensadores de hielo o hielo y agua
  • Contiene 5 g de hielo súper comprimido 'Cubito'
Especificaciones
Fondo (imperial) 23,6 in
Fondo (métrico) 600 mm
Para utilizar con (aplicación) Fabricación de hielo y dispensación
Altura (imperial) 34,4 in
Hertz 50 Hz
Altura (métrico) 874 mm
Intervalo de presión De 1 a 5 bar
Tensión 230 V
Anchura (imperial) 15,4 in
Anchura (métrico) 390mm
Capacidad 5 g
Peso con embalaje (imperial) 134 lb
Peso con embalaje (métrico) 61 kg
Garantía 2 años