Learn More
Thermo Scientific™ TDE Series -40°C Ultra-Low Temperature Freezers
Tienda Thermo Scientific Productos
Descripción
Los ultracongeladores de - 40 °C Thermo Scientific™ serie TDE, accionados por un motor H, cuentan con tres modelos verticales que aumentan la capacidad de almacenamiento de 40 000 a 60 000 viales de 2 ml. La serie TDE es una solución sostenible y fiable con máxima seguridad de las muestras y ofrece ahorro operativo para cada laboratorio.
Rendimiento
- Con la tecnología de hidrocarburos de un motor H, estos sistemas ahorran hasta un 50 % en consumo de energía y rechazo de calor en comparación con los ultracongeladores con refrigerantes convencionales1
- Una salida de sonido silenciosa por debajo de 53 dBA permite trasladar el congelador al pasillo y volver a colocarlo en el laboratorio
- Cumple con protocolos de validación ± 5 °C y - 40 °C con variación de picos fuertes y variación de temperatura en estado estacionario
- Los refrigerantes de hidrocarburos naturales reducen las tensiones de funcionamiento del sistema que fomentan una fiabilidad excepcional y una protección de las muestras sin preocupaciones
Fácil uso
- El centro de información del motor H (HIC) combina una temperatura fácil de leer con sencillos botones táctiles capacitivos en una pantalla 5,6 pulgadas.
- Tres capacidades (400, 500 y 600 cajas de 5 cm [2 pulg]) para adaptarse a una gran variedad de necesidades de almacenamiento y especificaciones de tamaño de laboratorio
- Todos los modelos contienen cuatro puertas internas, lo que permite un fácil acceso a las muestras sin una exposición mayor del contenido del congelador a las condiciones ambientales
- Mayor comodidad del cliente con una nueva asa de diseño ergonómico, pantalla de alto contraste al nivel de los ojos y cómodas ubicaciones de estantes de fácil acceso.
- Compatible con la mayoría de sistemas de gradillas, incluida una gama completa de gradillas Thermo Scientific™ para cajas, microplacas, tubos Thermo Scientific™ Matrix™ y Nunc Cryobank™
- Funciones de seguridad que incluyen ajustes de alarma y puertas compatibles con candado
Sostenibilidad
- Fabricados en unas premiadas instalaciones sin residuos para el vertedero
- Menores costes en sistemas de HVCA gracias a la menor emisión de calor al medio ambiente
- Refrigerantes naturales y aislamiento de espuma expandida con agua que hacen que la serie TSX se ajuste a la norma Significant New Alternatives Policy (SNAP) de la Agencia estadounidense de protección medioambiental, al reglamento de la Unión Europea F-Gas y a otras normas de sostenibilidad.
Notas:
- Datos internos en los que se comparan 3,9 kWh/día con DXF400 = 8,0 kWh/día. Datos archivados.
- Datos de pruebas de congelador típico basados en pruebas internas en temperatura ambiente a 20 °C; protocolo de validación estándar típico de ± 5 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Ultracongeladores de - 40 °C Thermo Scientific serie TDE, capacidad para 600 cajas, 230 V, 50 Hz |
| Capacidad (imperial) | 28,8 pies cúb. |
| Capacidad (métrico) | 816 L |
| Intervalo de temperatura | De -10 °C a -40 °C |
| Modelo de puerta | 1 exterior, 4 interiores |
| No. of Doors | 5 |
| Aislamiento | Paneles de aislamiento de vacío (VIP) + espuma de poliuretano de mezcla de agua (compatible con SNAP) |
| Interior | Acero inoxidable |
| Estantes | 3 |
| Capacidad del estante (imperial) | 245 lb |
| Mostrar más |