Learn More
Thermo Scientific™ TDE Series -86°C Ultra-Low Temperature Chest Freezers, General Purpose Código de producto.: 17734579
Thermo Scientific™ TDE Series -86°C Ultra-Low Temperature Chest Freezers, General Purpose
Código de producto. p-9867143 Tienda Thermo Scientific Productos
Cajas estándar de 5 cm (2 pulgadas) (63), 85 L, CE, ISO 13485, RoHs, REACH, EPA SNAP, UKCA, Prop 65, 230 V, cada uno
Click to view available options
Admite:
Cajas estándar de 5 cm (2 pulgadas) (252)
Cajas estándar de 5 cm (2 pulgadas) (396)
Cajas estándar de 5 cm (2 pulgadas) (63)
Capacidad (métrico):
85 L
360 L
566 L
Certificaciones/conformidad:
CE, ISO 13485, RoHs, REACH, EPA SNAP, UKCA, Prop 65
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17734579
Marca: Thermo Scientific™ TDEC06386FV
Part of the Standard Performance (STP) family, Thermo Scientific™ TDE Series ultra-low temperature chest freezers, powered by H-drive, feature three sizes, maximizing storage capacity from 3,645 up to 21,600 2mL vials. The TDE Series is a sustainable and reliable solution with ultimate sample security and operational savings for every lab.
Thermo Scientific™ TDE Series ultra-low temperature chest freezers, part of the Standard Performance (STP) family of freezers powered by H-drive, feature three sizes, maximizing storage capacity from 3,645 up to 21,600 2mL vials. The workhorse of the busy lab, the TDE Series sets the standard for performance and reliable sample storage in heavy use situations. A sustainable solution with ultimate sample security and operational savings for every lab. From our first ULT freezer in 1940 to today, the combined experience of REVCO, Forma Scientific, Jewett, Harris, and other families of products continues to drive our ability to deliver industry-leading innovations that help accelerate science and health care.
Rendimiento
  • Con la tecnología de hidrocarburos de un motor H, estos sistemas ahorran hasta un 25 % en consumo de energía y rechazo de calor en comparación con los ultracongeladores con refrigerantes convencionales1
  • Diseñados para el uso diario, recuperan la temperatura de la cabina un 20 % más rápido después de abrir la puerta.2
  • Una salida de sonido silenciosa por debajo de 55 dBA permite trasladar el congelador al pasillo y volver a colocarlo en el laboratorio
  • Cumple con protocolos de validación +/- 10 °C y - 80 °C con variación de picos fuertes y variación de temperatura en estado estacionario
  • Los refrigerantes de hidrocarburos naturales reducen las tensiones de funcionamiento del sistema que fomentan una fiabilidad excepcional y una protección de las muestras sin preocupaciones
Fácil uso
  • El Centro de información del motor H (HIC) combina una temperatura fácil de leer con sencillos botones táctiles capacitivos en una pantalla de 14,22 cm (5,6 pulgadas)
  • Tres capacidades (85, 368 y 566 l (3, 13 y 20 pies cúbicos)) para adaptarse a una gran variedad de necesidades de almacenamiento y especificaciones de espacio de laboratorio
  • Mayor comodidad para el cliente con un nuevo mango de diseño ergonómico, una pantalla fácil de leer de alto contraste y un cómodo espacio de trabajo adicional.
  • Compatible con la mayoría de sistemas de gradillas, incluida una gama completa de gradillas Thermo Scientific™ para cajas, microplacas, tubos Thermo Scientific™ Matrix™ y Nunc Cryobank™
  • Funciones de seguridad que incluyen ajustes de alarma y puerta con cerradura
Sostenibilidad
  • Menores costes en sistemas de HVCA gracias a la menor emisión de calor al medio ambiente
  • Refrigerantes naturales y espuma de poliuretano con agente de soplado sin HFC, que tiene cero GWP, que hacen que la serie TSX se ajuste a la norma medio Significant New Alternatives Policy (SNAP) de la Agencia estadounidense de protección medioambiental, al reglamento de la Unión Europea medio F-Gas y a otras normas de sostenibilidad
Conctarse
La solución de supervisión remota Thermo Scientific™ DeviceLink™ Connect ayuda a ofrecer tranquilidad al permitirle realizar un seguimiento de su equipo en cualquier momento y en cualquier lugar. Este sistema admite sensores independientes para supervisar su instrumento, pero también se puede conectar a través de un puerto de serie directamente al instrumento, aprovechando los eventos, las alarmas y los datos de telemetría integrados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 3 pies cúb.
Capacidad (métrico) 85 L
Intervalo de temperatura De -50 °C a -86 °C
Modelo de puerta Sólido horizontal
No. of Doors 1
Material de la cabina Acero laminado en frío
Interior Acero inoxidable
Acabado exterior Acero pintado
Estantes Ninguno
Certificaciones/conformidad CE, ISO 13485, RoHs, REACH, EPA SNAP, UKCA, Prop 65
Pantalla Botón táctil HIC
Ruedas giratorias 4
Tipo de condensador Refrigerado por aire
Tipo de control Interfaz de usuario táctil capacitiva
Para utilizar con (equipo) Reservas de LN2, reservas de CO2 y registrador gráfico opcionales
Puertos Un orificio de puerto
Garantía 5 años
Descongelación Manual
Tapa Elevación con una sola mano
Refrigerado por agua No
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 32,7 x 28,8 x 43,7 in (831 x 732 x 110 mm)
Dimensiones interiores (F x An x Al) 18,4 x 18,4 x 16,4 in (467 x 467 x 417 mm)
Opciones de vigilancia Alarma, grabadora
Seguridad de acceso Bloqueo por llave
Registrador de gráficos Opcional
Salidas de datos RS485, 4-20Ma, contactos secos, USB
Modos de funcionamiento Funcionamiento estándar
Seguridad ajustes control ID individual
Sistemas de apoyo CO2 o LN2 opcional
Conectividad Opcional (DeviceLink Connect)
Compatibilidad con vista inteligente Compatible con vista inteligente
Amperaje 5.6
Tensión 230 V
Fase Individual
Consumo energético 4,9 KW/h/día
Características ecológicas EcoFoam, refrigerantes de hidrocarbono natural
compresor Compresor de motor H
Refrigerante Mezcla R290/R170+R290
Admite Cajas estándar de 5 cm (2 pulgadas) (63)
Título del producto
Thermo Scientific™ TDE Series -86°C Ultra-Low Temperature Chest Freezers, General Purpose >