missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TDP2 / EAPII Mouse, Clone: TDP2/1258, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio 51567-MSM1-P1

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15900628

  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
para ver el stock

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

TDP2 / EAPII
Nuclear and Cytoplasmic
TDP2/1258
Unconjugated
NP_057698
Recombinant human full-length TDP2 protein
Jurkat cells. Lung, Duodenum or Small Intestinal Carcinoma.
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
Mouse
41kDa
Protein A/G Purified
RUO
51567
IgG2b κ
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales