Learn More
Tocris Bioscience™ TDZD 8
Selective non-ATP competitive inhibitor of GSK 3β
289.00€ - 1135.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Tipo de producto | Inhibidor |
CAS | 327036-89-5 |
Fórmula molecular | C10H10N2O2S |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.26g/mol |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18719508
|
Tocris Bioscience™
6092/10 |
10 mg |
289.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18781799
|
Tocris Bioscience™
6092/50 |
50 mg |
1135.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Selective non-ATP competitive inhibitor of GSK 3β (IC50 = 2 μM); thiadiazolidinone deriviative. Does not inhibit Cdk-1/cyclin B, CK-II, PKA or PKC at >100 μM. Reduces severity of L-dopa-induced dyskinesia in a Parkinson's disease in vivo model.Especificaciones
Blanco | |
327036-89-5 | |
222.26g/mol | |
Soluble to 100mM in DMSO, 100mM in ethanol | |
Inhibits GSK 3β |
Inhibidor | |
C10H10N2O2S | |
NP 01139 | |
Almacenar a –20°C |
Para uso exclusivo en investigación