Learn More
Tampón TE, solución 1X pH 8,0, EDTA bajo, grado para biología molecular, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frascos Nalgene
Descripción
Se utiliza directamente para volver a suspender y/o diluir el ADN o ARN purificado.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | TE Buffer |
Concentración | 1 X |
pH | 8 |
Forma física | Solución |
Cantidad | 500 mL |
Envase | Frascos Nalgene |
Grado | Biología molecular |