Learn More
Tampón TE, tris-EDTA, solución 100X, pH 8,0, biología molecular, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Frasco de polietileno Nalgene
PolyPac™
Tamaño de la unidad:
1 LT
4 litros
Descripción
Tampón TE, Tris-EDTA, solución 100X, pH 8,0, biología molecular
- Simplifique la preparación del tampón mediante el uso de solución de tampón Fisher BioReagents 100X TE concentrada lista para usar. Simplemente, diluya según sea necesario.
- La solución 100X contiene 1,0 M de tris y 0,1 M de EDTA
- Filtrada a través de un filtro de 5 micrómetros y esterilizada en autoclave
- Se ha analizado para comprobar la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
- El tampón TE (pH 8,0) se utiliza habitualmente para volver a suspender el ADN después de la precipitación
- Para uso exclusivo en investigación en el laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tris-EDTA |
| Nombre de nota | 100X Solution |
| CAS | 77-86-1, 60-00-4, 7732-18-5 |
| Color | Sin designar |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1 L |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Filtrado | Filtrado a través de un filtro de 0,2 micras. |
| Envase | Frasco de polietileno Nalgene |
| Proteasa | Protease free |
| Mostrar más |