missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Equip Labo™ Ventilador TE

Accesorio de conexión resistente y fiable para ventilador de carcasa.

Marca:  Equip Labo™ 5044

Código de producto. 12636732

  • 5500.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

    • Ventilador CE TE 1500T/M 370 W 220 V
    • Ventilador para campana de gases
    • Ventilador centrífugo en el pasillo o en la terraza
    • Conexión externa máxima a 5 m lineal
    • Silla de apoyo e interruptor de proximidad incluidos
    • Para campanas extractoras, campanas de vapores estándar y de laboratorio
    • Ventilador centrífugo en el pasillo o en la terraza
Especificaciones

Especificaciones

Ventilador TE
1 unidad
370 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado