Learn More
Labconco™ Cierres de aluminio de rasgado para frascos de suero pequeños
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
- Los frascos de suero contienen muestras pequeñas para el secado por lotes en un bandeja
- Se pueden conectar a puertos de válvula en cámaras de secado y colectores
- Los tapones de sellado de aluminio se venden por separado para un sellado sencillo
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Secado de muestras pequeñas |
| Material | Aluminio |
| N.° por paquete | Paquete de 100 |
| Tamaño de rosca (métrico) | 57 mm |
| Acabado del cuello | 57 mm |
| Forma | Forma redonda |
| Tipo de producto | Tapón de aluminio |
| Para utilizar con (equipo) | Frascos de suero de vidrio de 2 ml/3 ml |
| Tamaño del tapón | 13 mm |
| Diámetro (métrico) | 13 mm |