Learn More
Tetinas para pipetas Pasteur
Para utilizar con pipetas Pasteur de cal sodada.
170.00€ - 402.00€
Especificaciones
Descripción | Tetinas para pipetas Pasteur |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Pipeta Pasteur de cal sodada |
Cantidad | 100/paq. |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15748007
|
MBL
BPP002 |
Transparente |
402.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15758007
|
MBL
BPP004 |
Rojo |
170.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Para utilizar con pipetas Pasteur de cal sodada.
- Para utilizar con pipetas Pasteur de cal sodada
Especificaciones
Tetinas para pipetas Pasteur | |
Pipeta Pasteur de cal sodada | |
100/paq. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Tetinas para pipetas Pasteur