Learn More
Cole-Parmer™ Tubo de hibridación de vidrio con tapón a presión
Descripción
- Expand the capabilities of your Cole Parmer HI-200 Series Hybridization Incubators with our collection of optional accessories.
- This collection includes a selection of rocking platforms, hybridization tubes of various sizes, and tube holders with clips.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 80 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Tapones a presión |
| Incluye | Tapón a presión |
| Longitud (imperial) | 8.7 in. |
| Envase | 1/Paq. |
| Tipo de tapón | Tapón a presión |
| Longitud (métrico) | 220 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Tubo de hibridación |