Learn More
Cole-Parmer™ HI-200 Series Hybridization Incubator Accessory, Tube
Código de producto. p-195297
Click to view available options
Longitud (métrico):
220 mm
240 mm
Diámetro exterior (métrico):
44 mm
80 mm
Para utilizar con (equipo):
HB-3D Hybrigene
Hibridizador HB-1D
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12132080
Marca: Cole-Parmer™ 3945514
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
HI-200 Series Hybridization Incubator Tubes are versatile and are available in multiple tube formats; mix and match sizes within an instrument to cater for different throughputs, users and applications. Glass hybridization tubes reduce volumes, simplify washing and improve signals.
  • Los tubos y otros accesorios se pueden adecuar al mismo tiempo para múltiples usos
  • Bajo volumen de sonda, incluso con tubos de vidrio grandes
  • La función de rotación y su diseño garantizan que se puedan utilizar y recuperar volúmenes muy bajos, de hasta 5 ml
  • Los exclusivos tubos de acoplamiento tienen una velocidad de rotación de 0 a 20 rpm y se pueden controlar para adaptarlos a cada aplicación
  • Aptos para materiales radioactivos (la carcasa protectora y el diseño antigoteo de los tubos minimizan el riesgo para el usuario)
  • El vidrio de borosilicato grueso los hace más duraderos
  • Para un vertido antigoteo más fácil, cómodo y seguro
  • Las tapones sellados con juntas tóricas los hacen a prueba de fugas
  • El tapón de rosca rebajada permite que se abran fácilmente sin generar problemas de vacío
  • Los conjuntos de tubos disponen de adaptadores para albergar varios tubos de vidrio pequeños y aumentar la capacidad
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 44 mm
Para utilizar con (equipo) Hibridizador HB-1D
Longitud (imperial) 8,66 in
Tipo de tapón Rosca
Longitud (métrico) 220 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Tubo de hibridación