Learn More
Cole-Parmer™ WBU-200 Series Unheated Water Bath
Código de producto. p-8011209
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 L
12 L
18 L
26 L
48 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11513779 12 L cada uno
12707929 26 L cada uno
12797919 18 L cada uno
12717929 48 L cada uno
12777919 8 L cada uno
5 options
Código de producto. 11513779
Marca: Cole-Parmer™ 1610188
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This WBU-200 Series Unheated Water Bath features a corrosion resistant stainless steel inner for easy cleaning.
  • Fabricados en duradero acero inoxidable
  • Se suministra con una caja resistente a salpicaduras
  • Asa de transporte integrada para mayor seguridad
  • Acabado de acero inoxidable resistente a la corrosión y sin costuras para facilitar la limpieza
  • Se suministra con una placa de montaje en puente para sujetar el termorregulador
Especificaciones
Capacidad (imperial) 3.2 gal.
Material de la cámara Acero inoxidable
Descripción Baño de agua
Capacidad (métrico) 12 L
Para utilizar con (equipo) Tempette con clip
Tipo Unheated Water Bath
Capacidad calorífica De 11,6 a 8,4 L
Material Acero inoxidable
Temperatura máxima (métrico) 200°C
Longitud (métrico) 354 mm
Longitud (métrico) interior 329 mm
Anchura (métrico) 325 mm
Anchura (métrico) interior 300 mm
Altura (imperial) 6.8 in.
Altura (imperial) interior 5.9 in.
Altura (métrico) 172 mm
Altura (métrico) interior 150 mm
Fondo (imperial) 2.6 in.
Fondo (métrico) 65 mm
Peso (métrico) 6,1 kg