Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Cell Culturing Flask for BS-200 Series Cell Culture Stirring Systems
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 ml
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
La suave acción de agitación ayuda a la fijación y favorece el crecimiento celular. El control de aceleración electrónico de arranque suave evita las turbulencias y, por lo tanto, minimiza el daño celular. La agitación a intervalos con tiempos variables de «activación/desactivación» mejora la velocidad de unión celular, mientras que la agitación continua se puede controlar hasta 80 rpm. Todas las unidades se pueden utilizar en una estufa microbiológica o en una sala caliente. Los recipientes de cultivo están fabricados con vidrio de borosilicato siliconado para minimizar la fijación celular a los recipientes. Suministro eléctrico de 230 V, 50 Hz, 2 W. Diseñado para el cultivo de células en gránulos de microportador. Este sistema también se puede utilizar para técnicas de cultivo celular en suspensión.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (imperial) | 10.4 in. |
| Altura (métrico) | 263 mm |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Diámetro exterior (métrico) | 140 mm |