Learn More
Solución tampón de pH 7,00 técnico, Mettler Toledo™ Código de producto.: 12621306
Solución tampón de pH 7,00 técnico, Mettler Toledo™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12621306 Tienda Mettler Toledo Productos
6 × 250 ml
Click to view available options
Cantidad:
6 × 250 ml
Código de producto. 12621306
Marca: Mettler Toledo 51350020
Edge
Calibración de sensores de pH con tampones de pH fiables para todo tipo de aplicaciones. La solución de tampón de pH técnico Mettler Toledo está disponible en prácticos frascos con etiquetas de fácil lectura. Se suministra en paquetes de seis para disponer de una cantidad mayor de forma práctica y asequible.
Los electrodos de pH deben calibrarse periódicamente; al menos una vez al día antes de realizar las mediciones y después de cada limpieza, regeneración o almacenamiento a largo plazo. La calibración ajusta el desplazamiento y la pendiente de un electrodo a sus valores reales. Puesto que un electrodo se caracteriza por la pendiente y el desplazamiento, es aconsejable hacer un mínimo de dos puntos de calibración para obtener mediciones fiables y una mayor precisión. Es importante que las mediciones se encuentren dentro del intervalo de calibración.
La escala de pH reconocida internacionalmente se basa en materiales de referencia estándar (SRM) seleccionados por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (National Institute of Standards and Technology, NIST) (EE.UU.). Estas soluciones de tampón son trazables hasta estos patrones primarios. El certificado de la inspección de calidad, que está disponible para cada frasco y sobre, garantiza los valores y la trazabilidad indicados.
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Certificaciones y sellos de garantía
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde
Certificado de análisis Se suministra
pH 7,00 a 25 °C
Forma física Líquida
Cantidad 6 × 250 ml
Formulación Fosfato dihidrógeno de potasio, fosfato dihidrógeno disódico
Envase Frasco
Trazabilidad según el NIST Trazables a NIST
Información de solubilidad Completamente miscible en agua
Título del producto
Solución tampón de pH 7,00 técnico, Mettler Toledo™ >