Learn More
Soluciones de tampón técnico, pH
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10634091 Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Incolora
Rojo
Verde
pH:
10,00
11
2
4,01
7
9,21
Tamaño de la unidad:
250 ML
250 ml
Código de producto. 10634091
Marca: Mettler Toledo 51350012
Edge
Proporciona un tampón de pH total fiable. La solución de tampón de pH técnico Mettler Toledo™ se especifica con dos decimales y es trazable según los estándares del NIST. La solución con codificación cromática está disponible en un frasco de plástico de 250 ml con etiquetas claras.
Las mediciones de pH son tan precisas como las soluciones tampón utilizadas para fines de calibración. Estas soluciones tampón de grado técnico proporcionan un tampón de pH fiable para su uso habitual con la mayoría de aplicaciones. (Los electrodos de pH se deben calibrar al menos una vez al día antes de las mediciones y después de cada limpieza, regeneración o almacenamiento a largo plazo).
  • Trazable según el NIST y con especificación de dos decimales
  • Frascos de plástico prácticos con parte superior de rosca para un fácil manejo
  • Incluye un certificado de prueba y etiqueta clara con una tabla de temperatura
  • La ficha técnica y la etiqueta contienen información de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Incolora
Para utilizar con (aplicación) Medición de pH, calibración de electrodos
Para utilizar con (equipo) Electrodos de pH
pH 11
Cantidad 250 ml
Olor Olor suave
Envase Botella de plástico con tapón de rosca
Trazabilidad según el NIST
Grado Técnico
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 – 2.5 % de diisopropilamina
compliance-icons
Nombre del producto
  • Technical buffer solution pH 11.00
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Diisopropylamine