Learn More
Soluciones de tampón técnico, pH
GREENER_CHOICE
Proporciona un tampón de pH total fiable. La solución de tampón de pH técnico Mettler Toledo™ se especifica con dos decimales y es trazable según los estándares del NIST. La solución con codificación cromática está disponible en un frasco de plástico de 250 ml con etiquetas claras.
Marca:  Mettler Toledo 51350006
23.49 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10683701
  • 28.40€ / 250 ml
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Las mediciones de pH son tan precisas como las soluciones tampón utilizadas para fines de calibración. Estas soluciones tampón de grado técnico proporcionan un tampón de pH fiable para su uso habitual con la mayoría de aplicaciones. (Los electrodos de pH se deben calibrar al menos una vez al día antes de las mediciones y después de cada limpieza, regeneración o almacenamiento a largo plazo).
  • Trazable según el NIST y con especificación de dos decimales
  • Frascos de plástico prácticos con parte superior de rosca para un fácil manejo
  • Incluye un certificado de prueba y etiqueta clara con una tabla de temperatura
  • La ficha técnica y la etiqueta contienen información de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Verde
Electrodos de pH
250 ml
Frasco de plástico con tapón de rosca
Técnico
Medición de pH, calibración de electrodos
7
Inodoro
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Soluciones de tampón técnico, pH > pH: 7,00; color: Verde