Learn More
Solución tampón de pH técnico, pH 9,21, Mettler Toledo™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12631306 Tienda Mettler Toledo Productos
6 x 250 ml
Click to view available options
Cantidad:
6 x 250 ml
Trazables según los estándares de referencia principales proporcionados por NIST.
  • pH 9,21
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Certificaciones y sellos de garantía
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
pH 9.21
Forma física Líquido
Cantidad 6 x 250 ml
Tipo de solución Solución tampón de pH
Olor Ning.
Envase 6 x 250 ml
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Título del producto
Solución tampón de pH técnico, pH 9,21, Mettler Toledo™ >