Learn More
Azpack™ Detergente multiuso Teepol™
Contiene una mezcla equilibrada de componentes aniónicos y no iónicos. El detergente multiuso Azpack™ Teepol™ es un detergente neutro de alta calidad diseñado para el lavado y la limpieza generales.
Marca:  Azpack™ 12356327
Código de producto. 12356327
  • 21.02€ / 5 litros
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Detergente neutro de alta calidad.
  • Limpiador general multiuso.
  • Se suministra en un contenedor de plástico de 5 l con asa.
  • Boca ancha para un vertido eficiente.
Especificaciones
Especificaciones
Detergente líquido
Componentes aniónicos y no iónicos
Limpieza y lavado generales
5 L
Líquido
Recipiente de plástico con mango
1 unidad
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Teepol Multi Purpose Detergent
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium Dodecylbenzene Sulphonate, SodiumC12-C15 Alcohol Ether Sulphate
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Azpack™ Detergente multiuso Teepol™ > Capacidad: 5L