Learn More
Sampling Systems™ TeleScoop Water Sampler
The TeleScoop water sampler is an extendable sampler ideal for waters and liquids in hard-to-reach places. Its extendable rods reach up to 6 m in length, and the robust yet lightweight design means easy handling, even for the longest of rods.
25.15€ - 93.30€
Especificaciones
Tipo de producto | Telescopic Rod |
---|---|
Material | Aluminio |
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Graduado | No |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17962112
|
Sampling Systems™
5065A-1001 |
1000 mm |
31.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17922032
|
Sampling Systems™
5065A-1201 |
1200 mm |
25.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17942032
|
Sampling Systems™
5065A-2501 |
2500 mm |
31.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17809366
|
Sampling Systems™
5065A-2801 |
2800 mm |
51.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17952032
|
Sampling Systems™
5065A3001 |
3000 mm |
51.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17962032
|
Sampling Systems™
5065A-4501 |
4500 mm |
67.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17972032
|
Sampling Systems™
5065A-6001 |
6000 mm |
93.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Dual locking system and multi angle adaptor elbow so that numerous attachments can be preset to angles for effective sampling
- Attachments are quickly and easily changed without the need for using additional tools
- Variety of compatible sampling accessories
- Ideal for sampling from river banks, overhead gantries, etc.
Especificaciones
Telescopic Rod | |
Not Autoclavable | |
No estéril |
Aluminio | |
No |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sampling Systems™ TeleScoop Water Sampler