Learn More
Telurio, 99,8 %, (base de trazas metálicas), polvo, malla -200, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10676871
Telurio, 99,8 %, (base de trazas metálicas), polvo, malla -200, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10676871
100 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10676871
Marca: Thermo Scientific Acros 315991000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13494-80-9
Fórmula molecular Te
Peso molecular (g/mol) 127.60
Número MDL MFCD00134062
Clave InChI PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
Nombre IUPAC Telurio
SMILES [Te]
Especificaciones
Punto de ebullición 990.0°C
Nombre del producto químico o material Tellurium
Punto de fusión 450.0°C
Color Negro a gris
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Fieser 15,298
Índice Merck 15, 9263
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in h2so4, hno3 and koh, insoluble in benzene and carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.6
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0458758 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number315990250,315991000,315995000
Número de loteA0464450 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/07/2024 Catalog Number315990250,315991000,315995000
Número de loteA0452409 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/04/2024 Catalog Number315990250,315991000,315995000
Número de loteA0458758 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2023 Catalog Number315990250,315991000,315995000
Número de loteA0398889 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number315990250,315991000,315995000
RUO – Research Use Only
Título del producto
Telurio, 99,8 %, (base de trazas metálicas), polvo, malla -200, Thermo Scientific Chemicals >