Learn More
Lingote roto de telurio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11306088
Lingote roto de telurio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11306088
50 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11306088
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011073.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13494-80-9
Fórmula molecular Te
Peso molecular (g/mol) 127.60
Número MDL MFCD00134062
Clave InChI PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compoundsMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
Nombre IUPAC Telurio
SMILES [Te]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tellurium broken ingot
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 50 g
Porcentaje de pureza 99.99%
Olor Odorless
Formulario Lingote
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteR21F039 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number011074.22,011073.30,011073.18
Número de loteQ19H054 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number011074.22,011073.30,011073.18
Número de loteL28W031 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number011074.22,011073.30,011073.18
Número de loteH02R005 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number011074.22,011073.30,011073.18
Número de loteR21F030 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number011074.22,011073.30,011073.18
RUO – Research Use Only
Título del producto
Lingote roto de telurio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >