Learn More
Óxido de telurio(IV), 99,995% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301868
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11301868 10 g 10 g
11311868 50 g 50 g
15441007 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11301868
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011821.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7446-07-3 | O2Te | 159.60 g/mol
Tellurium(IV) oxide is also used in devices which can convert light into sound (acousto-optic material). Glasses made of tellurium oxide have high refractive indices and transmit into mid-IR region. It is used to make glasses with special properties. It is useful in optical waveguides and optical fiber amplification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7446-07-3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tellurium(IV) oxide
Punto de fusión 733°C
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.995% metal basis
Fórmula molecular O2Te
Número MDL MFCD00011263
Sinónimo tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglq
Información de solubilidad Soluble in strong acids and alkali. Insoluble in water.
Clave InChI LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Te]=O
Nombre IUPAC dióxido de telurio
Peso molecular (g/mol) 159.60
PubChem CID 62638
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.6
Olor Odorless
Densidad 5.8
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.