Learn More
Óxido de telurio(IV), +99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10793411
Óxido de telurio(IV), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10793411
250 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10793411
Marca: Thermo Scientific Acros 222592500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7446-07-3
Fórmula molecular O2Se
Peso molecular (g/mol) 110.97
Número MDL MFCD00003562
Clave InChI JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 24007
Nombre IUPAC Dióxido de selenio
SMILES O=[Se]=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1245°C
Nombre del producto químico o material Tellurium(IV) oxide
Punto de fusión 733°C
Nombre de nota 99+%
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal TeO2
Índice Merck 15, 9265
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. acids and alkalies,slightly soluble in diluted acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.6
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Frasco de vidrio
Densidad 5.67g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0457596 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/11/2023 Catalog Number222590500,222592500
Número de loteA0454926 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number222590500,222592500
Número de loteA0449560 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/01/2023 Catalog Number222590500,222592500
Número de loteA0394846 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number222590500,222592500
Número de loteA0416717 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number222590500,222592500
Nombre del producto
  • Tellurium(IV) oxide
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de telurio(IV), +99 %, Thermo Scientific Chemicals >