Learn More
Óxido de telurio(IV), 99,9995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Descripción
It is also used in devices which can convert light into sound (acousto-optic material). Glasses made of tellurium oxide have high refractive indices and transmit into mid-IR region. It is used to make glasses with special properties. It is useful in optical waveguides and optical fiber amplification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tellurium(IV) Oxide |
| Punto de fusión | 733°C |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 25 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9995%, metal basis |
| Información de solubilidad | Soluble in strong acids and alkali. Insoluble in water. |
| Nombre IUPAC | dióxido de telurio |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.6 |
| Densidad | 5.8 |
Seguridad y manipulación
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.