Learn More
Polvo de telurio, malla - 18 + 60, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11375008
250 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13494-80-9
Fórmula molecular Te
Peso molecular (g/mol) 127.60
Número MDL MFCD00134062
Clave InChI PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
Nombre IUPAC Telurio
SMILES [Te]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tellurium powder
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3288
Cantidad 250 g
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic™
Tamaño de malla -18+60 Mesh
Olor Odorless
Formulario Polvo
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polvo de telurio, malla - 18 + 60, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >