Learn More
Polvo de telurio, malla -30, 99,99% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tellurium powder |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Número UN | UN3288 |
Cantidad | 100 g |
Porcentaje de pureza | 99.99% |
Tamaño de malla | −30 Mesh |
Olor | Odorless |
Formulario | Polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tellurium powder
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
- H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Tellurium
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polvo de telurio, malla -30, 99,99% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido