Learn More
Solución de metal estándar de telurio 1000 ppm, para ICP, solución de HCl al 20%, Fisher Chemical
Código de producto. 10625692
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Especificaciones
Envase Frasco de plástico HDPE
Cantidad 500 mL
Color Incolora
Número MDL 134062
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tellurium solution 1000 ppm
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2