Learn More
TEMED, Approx. 99%, Molecular Biology Reagent, MP Biomedicals™
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine |
Nombre de nota | FTIR |
Densidad | 0.775g/mL at 20°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | Approx. 99% |
Cantidad | 25 mL |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.2 |
Grado | Reactivos de biología molecular |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
Nombre del producto
- N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine, molecular biology reagent
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: N,N,N',N'-tetramethylethylehtylenediamine