Learn More
TEMED (electroforesis), Fisher BioReagents Código de producto.: 10689543
TEMED (electroforesis), Fisher BioReagents
Código de producto. 10689543
26 mL, Vidrio ámbar
Click to view available options
Cantidad:
26 mL
130 mL
Envase:
Vidrio ámbar
Código de producto. 10689543
Marca: Fisher BioReagents BP15020
Solicitar formato a granel o personalizado
Para polimerización de acrilamida/bis-acrilamida
TEMED es un catalizador comúnmente utilizado para la polimerización de acrilamida/bis-acrilamida.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-18-9
Fórmula molecular C6H16N2
Peso molecular (g/mol) 116.208
Clave InChI KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethylMostrar másMostrar menos
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
Nombre IUPAC N,N,N',N'-tetrametiletano-1,2-diamina
SMILES CN(C)CCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TEMED
Punto de fusión -55°C
Color Incolora
Densidad 0.770g/cm³
pH 8.0 to 8.5
Punto de ebullición 120°C
Notas de grado de pureza DNase-, RNase- and Protease-Free
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥97 % (by titration)
Envase Vidrio ámbar
Fórmula lineal (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Cantidad 26 mL
Número UN 2372
Índice Merck 15, 9277
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.21
Porcentaje de pureza ≥97%
Grado Electroforesis
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Título del producto
TEMED (electroforesis), Fisher BioReagents >