Learn More
TEMED (electroforesis), Fisher BioReagents
Click to view available options
Cantidad:
26 mL
130 mL
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
100 GR
20 GR
Descripción
TEMED es un catalizador comúnmente utilizado para la polimerización de acrilamida/bis-acrilamida.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TEMED |
| Punto de fusión | -55°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.770g/cm³ |
| pH | 8.0 to 8.5 |
| Punto de ebullición | 120°C |
| Notas de grado de pureza | DNase-, RNase- and Protease-Free |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥97 % (by titration) |
| Envase | Vidrio ámbar |
| Fórmula lineal | (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.