Learn More
MAPA™ Temp-Tec™ NL-56 Chemical Resistant Gloves with Thermal Insulation
Click to view available options
Tamaño:
8
9
Descripción
Protección contra temperaturas extremas
- La estructura altamente resistente proporciona resistencia química multiusos ante ácidos y disolventes alifáticos.
- El revestimiento de algodón de doble punto protege las manos durante aplicaciones a altas temperaturas.
- El revestimiento de neopreno con acabado granulado mejora el agarre en objetos húmedos o resbaladizos.
- Longitud mayor, puño de guante de 35,56 cm (14 pulg) para una protección adicional del brazo
- Aprobado por la FDA, norma 21 CFR
Compliance
Aprobado según la norma FDA 510(k) y apto para el procesamiento de alimentos según la FDA 21 CFR 170-199.
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | FDA 21 CFR 170-199 |
Coating Material | Neopreno |
Color | Negro, Azul |
Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
Tamaño | 9 |
Temperature (Metric) Max | 300 °F |
Norma EN388 | 2212 |
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | ACJKL |
Para utilizar con (aplicación) | Trabajo en sala de calderas, tratamiento químico, manipulación de tuberías calientes, limpieza de vapor y extrusión de polímeros |
Estilo de puño de los guantes | Manopla |