Learn More
MAPA™ TempDex 710 Nitrile Glove
Click to view available options
Tamaño:
7
9
11
Descripción
- Ventajas específicas
- El guante delgado con forma anatómica garantiza la movilidad
- Adecuado para un uso a largo plazo: excelente resistencia a la abrasión
- Sin silicona para evitar trazas, defectos en la lámina de metal y el vidrio antes de la pintura
- Disponible en el embalaje de la máquina expendedora
- Características específicas
- Relieve de puntos para un mejor aislamiento y agarre
- Aplicaciones
- Industria de cerámica y plásticos
- Manipulación de materiales compuestos después del procesamiento térmico
- Otras industrias
- Manipulación de moldes en la industria cerámica
- Manipulación de acero caliente después de la soldadura
- Manipulación de tuberías calientes
- Industria de la construcción (ingenieros de calefacción/fontaneros)
- Mantenimiento de tuberías, equipo de calentamiento
- Industria de cerámica y plásticos
Especificaciones
Especificaciones
Aplicaciones | Industrial |
Color | Amarillo, negro, Negro |
Material | Nitrilo |
Tamaño | 9 |
Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de materiales compuestos después del procesamiento térmico |
Grip Design | Puntos |
Revestimiento | Soporte textil sin costuras |
Cantidad | 50/caja |
Resistente a | Abrasión |