Learn More
Julabo™ Sistema de control de temperatura, PRESTO™ A45, altamente dinámico
Ideal para control de temperatura de reactores, pruebas para todo tipo de sustancias o simulación de temperatura - Las unidades PRESTO™ están hechas para un control de temperatura muy preciso y cambios rápidos de temperatura.
Marca:  Julabo™ 9420452
Código de producto. 15450542
  • 33610.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Ideal para control de temperatura de reactores, pruebas para todo tipo de sustancias o simulación de temperatura - Las unidades PRESTO™ están hechas para un control de temperatura muy preciso y cambios rápidos de temperatura. Los componentes altamente eficientes permiten una compensación extremadamente rápida de reacciones exotérmicas y endotérmicas. Los usuarios de laboratorio se benefician de caudales altos, presión constante y una acumulación controlada de la presión de la bomba. El control interno permanente y las bombas autolubricantes contribuyen a alargar la vida útil. La pantalla táctil industrial de 14,5 cm (5,7 in) integrada muestra toda la información importante de forma clara y concisa para una mayor facilidad de uso.
Para aplicaciones de temperatura externa de alta precisión
Calentamiento y enfriamiento rápidos
Rango de temperatura de trabajo: -45 °C a 250 °C Estabilidad de la temperatura: ±0,05 °C a ±0,1 °C Capacidad de calentamiento: 6 kW Capacidad de refrigeración (medio - etanol): 0,3 kW a -40 °C ; 1 kW a -30 °C ; 1,8 kW a -20 °C ; 2,6 kW a - 10 °C ; 3,3 kW a 0 °C ; 3,5 kW a 20 °C ; 3,4 kW a 200 °C Dimensiones An x P x Al (cm): 53 x 66,5 x 126
Especificaciones
Especificaciones
Programador integrado de 8 x 60 pasos
PRESTO A45
Sistema de procesos/control de temperatura
±0,05 a ±0,1 °C
De -45 °C a +250 °C
Control de temperatura por ICC
Pantalla táctil TFT industrial en color de 14,5 cm (5,7 pulgadas)
Para aplicaciones de temperatura externa de alta precisión