Learn More
TMC Hallcrest™ Indicadores de temperatura circulares de 5 niveles Thermax™
Proporcionan un sistema de control de la temperatura rápido y sencillo basado en la tecnología exclusiva de cambio de color. Los indicadores de temperatura TMC Hallcrest™ Thermax™ 5 Level Clock registran la temperatura máxima conseguida con un cambio de color irreversible.
Marca:  TMC Hallcrest™ M05CTHERG4D01P1
Código de producto. 11760879
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.15€
    10.75€ / paquete de 10
    Ahorro 6.40€
    37% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 13-03-2026
Descripción
  • Etiqueta redonda sensible al calor para controlar la temperatura de esterilización
  • Económicos y sencillos de utilizar
  • Adhesivo/a/s
  • Respuesta inmediata.
  • El cambio de color permanente registra la temperatura máxima alcanzada.
  • Resistente a aceite, agua y vapor.
  • Tolerancias de exactitud: 29-99 °C (+/-1 °C) / 100 -154 °C (+/-1,5 °C) 160-290 °C (+/-1 °C)