Learn More
Testo™ Tiras de temperatura Testoterm™
Código de producto. p-8014782
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 37 °C a 65 °C
De 71 °C a 110 °C
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
10028660 De 37 °C a 65 °C paquete de 10
10282161 De 71 °C a 110 °C paquete de 10
2 options
Código de producto. 10028660
Marca: Testo™ 0646 0108
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas tiras para supervisar la temperatura de objetos en movimiento o pequeños y para el control a largo plazo de las temperaturas de transporte y almacenamiento.Las tiras de temperatura Testoterm™ se pueden aplicar a una variedad de superficies diferentes y reaccionar a aumentos específicos de temperatura cambiando el color de forma irreversible en un plazo de 2 a 3 segundos.
  • Tiras de temperatura autoadhesivas
  • Disponibles en paquetes de 10
  • Las tiras se desprenden y colocan en el objeto que desea medir
  • Cambian de color al superar los umbrales en 2 o 3 segundos
Especificaciones
Montaje Autoadhesivo
Exactitud (temperatura) ±1,5 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De 37 °C a 65 °C
Tipo Tiras autoadhesivas de temperatura