Learn More
Bohlender Temperature Probes (PT 100) 8mm, L 135mm
Marca:  Bohlender P1750-10
Temperature Probes (PT 100) 8mm, L 135mm
Código de producto. 10043551
  • 209.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-01-2025