Learn More
Bochem™ Nueces de hierro fundido templado
Fabricadas con hierro fundido moldeable (DIN 12895)
11.70€ - 21.10€
Especificaciones
Material | Hierro fundido templado |
---|---|
Tipo de producto | Nueces de hierro fundido templado |
Tamaño de rosca | 8 |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10120811
|
Bochem™
5361 |
16,5 mm | Tipo de tornillo: Cruz |
14.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10354171
|
Bochem™
5360 |
16,8 mm | Tipo de tornillo: 1 tornillo de mariposa M8 |
11.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10604701
|
Bochem™
5362 |
16,5 mm | Tipo de tornillo: Giratorio |
18.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10271632
|
Bochem™
5369 |
36 mm | Tipo de tornillo: 1 tornillo de mariposa M8 |
21.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Hierro fundido maleable (DIN 12895)
- Tipo 1: tornillo de mariposa M8
- Tipo 4: tornillo de seguridad tipo corazón M8
Especificaciones
Hierro fundido templado | |
Nueces de hierro fundido templado | |
8 | |
1 unidad |