Learn More
Tempshield™ Cryo-Apron™
Click to view available options
Longitud (métrico):
91,4 cm
106 cm
122 cm
Longitud (imperial):
36 pulg
42 pulg
48 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Beschreibung
Protección contra salpicaduras y el frío en entornos criogénicos y ultrafríos a -196°C.
Protección contra salpicaduras y el frío en entornos criogénicos y ultrafríos a -196°C.
- Ligero y estanco al agua
- Correas ajustables en el cuello y la cintura
- Todos los delantales tienen una anchura de 24 pulg. (61 cm)
- Color: azul
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo | Delantal criogénico |
| Color | Azul |
| Longitud (imperial) | 36 pulg |
| Longitud (métrico) | 91,4 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur