Learn More
Tempshield™ Guantes criogénicos Cryo-Gloves™, azules, hasta la muñeca
Código de producto. 15441193
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15441193 L 1 par
15310445 Pequeño 1 par
11833801 M 1 par
3 options
No aptos para la inmersión en nitrógeno líquido o para su uso cerca de llamas o áreas peligrosas donde se podría producir un encendido.
Código de producto. 15441193
Marca: Tempshield™ WRL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
No aptos para la inmersión en nitrógeno líquido o para su uso cerca de llamas o áreas peligrosas donde se podría producir un encendido.
Los materiales de última generación y la construcción multicapa proporcionan protección criogénica para aplicaciones ultrabajas de hasta -196 °C (-320°F).
Los materiales de última generación y la construcción multicapa proporcionan protección criogénica para aplicaciones ultrabajas de hasta -196 °C (-320 °F).
  • Protección criogénica para aplicaciones ultrafrías de hasta -196 °C (-320 °F)
  • Los materiales de última generación y la construcción multicapa permiten un nivel máximo de protección térmica, flexibilidad y destreza
  • El revestimiento térmico de alto rendimiento aleja la humedad de las manos para mantener la comodidad durante largos periodos de desgaste
  • Ideal para aplicaciones en las que la función es importante y la seguridad es fundamental
  • No está indicado para la inmersión en nitrógeno líquido ni en otros líquidos criogénicos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420, EN 511
Descripción Hasta la muñeca
Color Azul
Hand Específico
Tipo de producto Guantes criogénicos
Tamaño L
Norma EN388 Sí
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de hielo seco, congeladores de baja/baja temperatura y sistemas criogénicos cerrados
Serie Cryo-Gloves™
Temperatura mín. (imperial) -320 °F
Temperatura mín. (métrico) -196 °C
Longitud (imperial) 11,3/12,5 pulg
Longitud (métrico) Entre 29 y 32,5 cm