Learn More
Tocris Bioscience™ Tenofovir
Reverse transcriptase inhibitor
154.00€ - 525.00€
Especificaciones
Pureza | 99% |
---|---|
Fórmula molecular | (R)-[[2-(6-Amino-9 H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic acid |
CAS | 147127-20-6 |
Contenido y almacenamiento | -20 °C |
Alias de gen | PMPA, (R)-9-(2-Phosphonoylmethoxypropyl)adenine |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18034322
|
Tocris Bioscience™
3666/50 |
50 mg |
525.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18065612
|
Tocris Bioscience™
3666/10 |
10 mg |
154.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Selectively inhibits HIV reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase). Prevents cytotoxicity in SIV-infected C-8166 cells in vitro (IC50 = 1.5 μM). Antiviral agent.Especificaciones
99% | |
147127-20-6 | |
PMPA, (R)-9-(2-Phosphonoylmethoxypropyl)adenine | |
M.W. (Observed): 287.21 |
(R)-[[2-(6-Amino-9 H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic acid | |
-20 °C | |
Tenofovir | |
Tenofovir |
Para uso exclusivo en investigación