Learn More
Solución de ácido tenuazónico-(acetilo-13C2), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15961151 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Unit Size:
2 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
15961151 2 mL 2 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15961151
Brand: Honeywell Fluka R13232ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
50 μg/ml en acetonitrilo, patrón analítico, material de referencia
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
  • Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
  • Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
  • Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Envase Frasco de vidrio
CAS 75-05-8, 1486471-66-2
Densidad 0.78 g/cm3
Temperatura de inflamación 6°C
Forma física Líquido
Punto de ebullición 82°C
Industry Type MICOTOXINAS
Cantidad 2 mL
Grado Estándar analítico